Saltar al contenido
Fechas de fin de año: Facturación de pedidos hasta 13/12. Receso de Merck Argentina del 23/12 al 02/01.
Merck
KEY466133077
Key Organics / BIONET
ethyl 2-{4-[4-(4-chlorophenyl)pyrimidin-2-yl]phenoxy}acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
368.82
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl {4-[4-(4-chlorophenyl)-2-pyrimidinyl]phenoxy}acetate
Inchi Code
1S/C20H17ClN2O3/c1-2-25-19(24)13-26-17-9-5-15(6-10-17)20-22-12-11-18(23-20)14-3-7-16(21)8-4-14/h3-12H,2,13H2,1H3
InChI key
COZHMRXLUKAICX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-068
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-068