Merck
KEY466133024
Key Organics / BIONET
methyl 4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-3-nitrobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303.34
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C15H13NO4S/c1-10-3-6-12(7-4-10)21-14-8-5-11(15(17)20-2)9-13(14)16(18)19/h3-9H,1-2H3
InChI key
ARNLUTFWHBZERP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11N-654S
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11N-654S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)