KEY466132926
Key Organics / BIONET
ethyl 2-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C20H15F3N2O3/c1-2-27-19(26)16-12-24-17(13-7-4-3-5-8-13)25-18(16)28-15-10-6-9-14(11-15)20(21,22)23/h3-12H,2H2,1H3
Clave InChI
XDOCAESVBCUMAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11M-540S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)