Merck
KEY466132605
Key Organics / BIONET
2-amino-4-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.21
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-4-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3/c12-6-9-10(7-14-11(9)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,14H,13H2
Clave InChI
XYEJDFIDVKWWTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11F-903
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11F-903
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)