Merck
KEY466132029
Key Organics / BIONET
6-(4-chlorophenyl)-3-(furan-2-yl)-7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
316.77
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-(4-chlorophenyl)-3-(2-furyl)-7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine
Inchi Code
1S/C14H9ClN4OS/c15-10-5-3-9(4-6-10)11-8-21-14-17-16-13(19(14)18-11)12-2-1-7-20-12/h1-8,18H
Clave InChI
MYLSBOAWXWSQHE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10P-116
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10P-116
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)