Merck
KEY466131808
Key Organics / BIONET
N'-[(1E)-1-(3-methoxyphenyl)ethylidene]methoxycarbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl (2E)-2-[1-(3-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-8(12-13-11(14)16-3)9-5-4-6-10(7-9)15-2/h4-7,12H,1H2,2-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
GQLMPINQFFVKAL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10L-045
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10L-045
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)