Merck
KEY465202959
Key Organics / BIONET
4-fluoro-N-[3-(pyrazin-2-yloxy)phenyl]benzene-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
345.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-fluoro-N-[3-(2-pyrazinyloxy)phenyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C16H12FN3O3S/c17-12-4-6-15(7-5-12)24(21,22)20-13-2-1-3-14(10-13)23-16-11-18-8-9-19-16/h1-11,20H
Clave InChI
RHNQUKPSFGRUGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2461
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2461
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)