Merck
KEY465202947
Key Organics / BIONET
1-[(pyrazin-2-yl)amino]propan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-pyrazinylamino)-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H11N3O/c1-6(11)4-10-7-5-8-2-3-9-7/h2-3,5-6,11H,4H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
YZIKOHNWTJXHCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2438
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2438
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)