KEY465202593
Key Organics / BIONET
(5E)-5-[(2-hydroxyphenyl)methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
About This Item
Iupac Name
(5E)-5-(2-hydroxybenzylidene)-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C10H7NO3S/c12-7-4-2-1-3-6(7)5-8-9(13)11-10(14)15-8/h1-5,12H,(H,11,13,14)/b8-5+
Clave InChI
IZVVCHFDGJEVTB-VMPITWQZSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-0405
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)