KEY465199668
Key Organics / BIONET
N-cyclohexyl-2,3-dimethyl-6-phenyl-1,2,5-oxadiazinane-5-carboxamide
About This Item
Iupac Name
N-cyclohexyl-2,3-dimethyl-6-phenyl-1,2,5-oxadiazinane-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C18H27N3O2/c1-14-13-21(18(22)19-16-11-7-4-8-12-16)17(23-20(14)2)15-9-5-3-6-10-15/h3,5-6,9-10,14,16-17H,4,7-8,11-13H2,1-2H3,(H,19,22)
Clave InChI
GZSHECXQSUETFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8H-912
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)