Merck
KEY465198966
Key Organics / BIONET
(1E)-N-benzyl-2-phenylethene-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.36
MDL number:
Iupac Name
(E)-N-benzyl-2-phenylethenesulfonamide
Inchi Code
1S/C15H15NO2S/c17-19(18,12-11-14-7-3-1-4-8-14)16-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12,16H,13H2/b12-11+
InChI key
DGZFDOYMYOFLFI-VAWYXSNFSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7N-075
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7N-075
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)