Merck
KEY465198965
Key Organics / BIONET
N-(4-methoxyphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.25
MDL number:
Iupac Name
N-(4-methoxyphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c1-12-8-5-3-7(4-6-8)9-13(2,10)11/h3-6,9H,1-2H3
InChI key
SPLQTGUKDMGUSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7N-070
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7N-070
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)