Merck
KEY465198130
Key Organics / BIONET
1-benzyl-N'-(2-cyanoethanimidoyl)piperidine-4-carbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299.38
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-N'-(2-cyanoethanimidoyl)-4-piperidinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C16H21N5O/c17-9-6-15(18)19-20-16(22)14-7-10-21(11-8-14)12-13-4-2-1-3-5-13/h1-6,14,19H,7-8,10-12,18H2,(H,20,22)
Clave InChI
FPZWPGTUVUAQPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6R-0208
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6R-0208
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)