Merck
KEY465197262
Key Organics / BIONET
ethyl 4-benzyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
332.36
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-benzyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C19H16N4O2/c1-2-25-19(24)18-22-21-17-15(12-13-8-4-3-5-9-13)20-14-10-6-7-11-16(14)23(17)18/h3-12,20H,2H2,1H3
Clave InChI
DIQQYJZBTYPMBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5R-0325
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5R-0325
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)