Merck
KEY465197205
Key Organics / BIONET
2-[1-(4-methylbenzenesulfonyl)piperidin-4-yl]-1,3-benzothiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
372.51
Número MDL:
Iupac Name
2-{1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-4-piperidinyl}-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C19H20N2O2S2/c1-14-6-8-16(9-7-14)25(22,23)21-12-10-15(11-13-21)19-20-17-4-2-3-5-18(17)24-19/h2-9,15H,10-13H2,1H3
Clave InChI
JPBRCLGVBNZIID-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5P-507S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5P-507S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)