Merck
KEY465197157
Key Organics / BIONET
ethyl N-[(2E)-2-cyano-2-{[(3-cyanothiophen-2-yl)amino]methylidene}acetyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
290.3
Número MDL:
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-[(3-cyano-2-thienyl)amino]-2-propenoylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H10N4O3S/c1-2-19-12(18)16-10(17)9(6-14)7-15-11-8(5-13)3-4-20-11/h3-4,7,15H,2H2,1H3,(H,16,17,18)/b9-7+
Clave InChI
ONRUJYUMBORMQG-VQHVLOKHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5N-823
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5N-823
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)