Merck
KEY465197112
Key Organics / BIONET
2-{[(4-methylphenyl)methyl]sulfanyl}-N-(propan-2-yl)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
327.49
Número MDL:
Iupac Name
N-isopropyl-2-[(4-methylbenzyl)sulfanyl]-5,6,7,8-tetrahydro-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C19H25N3S/c1-13(2)20-18-16-6-4-5-7-17(16)21-19(22-18)23-12-15-10-8-14(3)9-11-15/h8-11,13H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21,22)
Clave InChI
LJGNDEUZCLXCKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5N-357S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5N-357S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)