Merck
KEY465196080
Key Organics / BIONET
5,6,14,14-tetramethyl-10-(3-methylthiophen-2-yl)-2,9-diazatricyclo[9.4.0.0³,?]pentadeca-1(11),3,5,7-tetraen-12-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
366.53
Número MDL:
Iupac Name
3,3,7,8-tetramethyl-11-(3-methyl-2-thienyl)-2,3,4,5,10,11-hexahydro-1H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-1-one
Inchi Code
1S/C22H26N2OS/c1-12-6-7-26-21(12)20-19-17(10-22(4,5)11-18(19)25)23-15-8-13(2)14(3)9-16(15)24-20/h6-9,20,23-24H,10-11H2,1-5H3
Clave InChI
RFGUYZOZWNSWSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4M-749
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4M-749
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)