Merck
KEY465195778
Key Organics / BIONET
methyl 3-[(3-chlorophenyl)methoxy]thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
333.79
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-[(3-chlorobenzyl)oxy]thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H12ClNO3S/c1-20-16(19)14-13(12-6-3-7-18-15(12)22-14)21-9-10-4-2-5-11(17)8-10/h2-8H,9H2,1H3
Clave InChI
JBBPJDZLPQVJGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-408S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-408S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)