KEY465195065
Key Organics / BIONET
10-(furan-2-yl)-14,14-dimethyl-2,9-diazatricyclo[9.4.0.0³,?]pentadeca-1(11),3,5,7-tetraen-12-one
About This Item
Iupac Name
11-(2-furyl)-3,3-dimethyl-2,3,4,5,10,11-hexahydro-1H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-1-one
Inchi Code
1S/C19H20N2O2/c1-19(2)10-14-17(15(22)11-19)18(16-8-5-9-23-16)21-13-7-4-3-6-12(13)20-14/h3-9,18,20-21H,10-11H2,1-2H3
Clave InChI
UPVPQCQAZKMGJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3M-726
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)