Merck
KEY465194780
Key Organics / BIONET
methyl 4-chloro-1-(4-chlorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299.11
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-chloro-1-(4-chlorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H8Cl2N2O3/c1-19-12(18)11-9(14)6-10(17)16(15-11)8-4-2-7(13)3-5-8/h2-6H,1H3
Clave InChI
CBOGCPKOHRRUET-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3F-060
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3F-060
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)