Merck
KEY465194751
Key Organics / BIONET
ethyl N-(3-oxobutanoyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.17
Número MDL:
Iupac Name
ethyl acetoacetylcarbamate
Inchi Code
1S/C7H11NO4/c1-3-12-7(11)8-6(10)4-5(2)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,10,11)
Clave InChI
KTKYFDJHFHNAOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3E-900
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3E-900
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)