Merck
KEY465194715
Key Organics / BIONET
N5-(2,4-dichlorophenyl)-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,5-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
295.13
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N~5~-(2,4-dichlorophenyl)-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,5-diamine
Inchi Code
1S/C11H8Cl2N6/c12-6-1-2-9(8(13)3-6)18-19-5-15-11-7(10(19)14)4-16-17-11/h1-5,18H,14H2
InChI key
VKIQLRLSSYMLJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3D-033
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3D-033
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)