Merck
KEY465193949
Key Organics / BIONET
2-amino-N'-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
330.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-amino-N'-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzohydrazide
Inchi Code
1S/C13H10ClF3N4O/c14-9-5-7(13(15,16)17)6-19-11(9)20-21-12(22)8-3-1-2-4-10(8)18/h1-6H,18H2,(H,19,20)(H,21,22)
Clave InChI
IRTCFTCONSZBBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2H-058
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2H-058
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)