Merck
KEY465193776
Key Organics / BIONET
3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.04
Número MDL:
Iupac Name
3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2O2/c9-4-1-2-5-11-6(8(13)14)7(10)12(5)3-4/h1-3H,(H,13,14)
Clave InChI
ZYARRVJJFDVCDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1Y-0839
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Y-0839
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)