Merck
KEY465193341
Key Organics / BIONET
N-[1-(4-methoxybenzenesulfonyl)piperidin-4-yl]benzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
374.46
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-{1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-piperidinyl}benzamide
Inchi Code
1S/C19H22N2O4S/c1-25-17-7-9-18(10-8-17)26(23,24)21-13-11-16(12-14-21)20-19(22)15-5-3-2-4-6-15/h2-10,16H,11-14H2,1H3,(H,20,22)
Clave InChI
VTJRKXZEJGLCPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1P-522S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-522S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)