Merck
KEY465193169
Key Organics / BIONET
2-{[(4-chlorophenyl)(cyano)methyl]sulfanyl}-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
313.81
Número MDL:
Iupac Name
2-{[(4-chlorophenyl)(cyano)methyl]sulfanyl}-4,6-dimethylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C16H12ClN3S/c1-10-7-11(2)20-16(14(10)8-18)21-15(9-19)12-3-5-13(17)6-4-12/h3-7,15H,1-2H3
Clave InChI
AFVMOGPSUPMYPX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1L-050
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1L-050
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)