Merck
KEY458251920
Key Organics / BIONET
8-ethoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.21
Número MDL:
Iupac Name
8-ethoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10O5/c1-2-16-9-5-3-4-7-6-8(11(13)14)12(15)17-10(7)9/h3-6H,2H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
JMFDBVXPWUZBIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6X-0887
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6X-0887
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)