Merck
KEY458251706
Key Organics / BIONET
5-oxo-1-[(thiophen-2-yl)methyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.27
Número MDL:
Iupac Name
5-oxo-1-(2-thienylmethyl)proline
Inchi Code
1S/C10H11NO3S/c12-9-4-3-8(10(13)14)11(9)6-7-2-1-5-15-7/h1-2,5,8H,3-4,6H2,(H,13,14)
Clave InChI
YNWVGKGWWOCMFN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4P-507S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4P-507S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)