KEY458251447
Key Organics / BIONET
3-nitro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 1G-450S-5G
248,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 1G-450S-5G
248,80 €
Iupac Name
3-nitro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H7N3O4/c14-10(15)7-2-3-8(9(6-7)13(16)17)12-5-1-4-11-12/h1-6H,(H,14,15)
InChI key
YPKLOOQBMQJXKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1G-450S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)