Merck
KEY458251334
Key Organics / BIONET
3-(pyridin-2-ylsulfanyl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.23
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-pyridinylsulfanyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c10-8(11)4-6-12-7-3-1-2-5-9-7/h1-3,5H,4,6H2,(H,10,11)
Clave InChI
WXKRKQBCEWPFLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-385S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-385S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)