KEY456787245
Key Organics / BIONET
3-(cyanomethoxy)pyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile
About This Item
mp
96 - 97
Iupac Name
3-(cyanomethoxy)pyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile
Inchi Code
1S/C15H9N3O/c16-6-8-19-11-4-5-12-13(10-17)14-3-1-2-7-18(14)15(12)9-11/h1-5,7,9H,8H2
InChI key
SNXXXGOMGWMEGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8N-823
Melting Point
96 - 97
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8N-823
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)