KEY448894156
Key Organics / BIONET
N-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
About This Item
mp
154 - 156
Iupac Name
N-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-8(13)12-11-6-5-9-3-2-4-10(9)7-11/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
WOYOJAPRKMBKEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2C-035
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)