Merck
KEY432441947
Key Organics / BIONET
3-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-7-11-9(14-12-7)6-4-3-5-10-8(6)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,13)
Clave InChI
UDGAXNOZEWPCHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3587
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3587
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)