Merck
KEY428742064
Key Organics / BIONET
2-{2-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)carbamoyl]phenyl}acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
{2-[(1,3-benzodioxol-5-ylamino)carbonyl]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C16H13NO5/c18-15(19)7-10-3-1-2-4-12(10)16(20)17-11-5-6-13-14(8-11)22-9-21-13/h1-6,8H,7,9H2,(H,17,20)(H,18,19)
Clave InChI
VCQBSKKJQUAQFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-7962
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-7962
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)