Merck
KEY428742038
Key Organics / BIONET
2-{2-[(2,4-difluorophenyl)carbamoyl]phenyl}acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
{2-[(2,4-difluoroanilino)carbonyl]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C15H11F2NO3/c16-10-5-6-13(12(17)8-10)18-15(21)11-4-2-1-3-9(11)7-14(19)20/h1-6,8H,7H2,(H,18,21)(H,19,20)
Clave InChI
LJLOFJJFWQBSKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-6815
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-6815
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)