Merck
KEY428412327
Key Organics / BIONET
2-methoxy-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methoxy-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O5/c1-14-8-4-3-6(10(13)15-2)5-7(8)9(11)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
OSJPAIKJBQLCSE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4160
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4160
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)