Merck
KEY428412240
Key Organics / BIONET
2-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.14
Número MDL:
mp
41-45
Iupac Name
2-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H21BO4/c1-10-9-12(7-8-13(10)18-11(2)17)16-19-14(3,4)15(5,6)20-16/h7-9H,1-6H3
Clave InChI
NZTAQZTXUBIGAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2989
Melting Point
41-45
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2989
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)