KEY423214615
Key Organics / BIONET
3-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-2,4-diaza-3-boratricyclo[7.3.1.0?,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-(1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinin-2(3H)-yl)phenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C17H14BBrN2O/c1-22-16-9-8-12(19)10-13(16)18-20-14-6-2-4-11-5-3-7-15(21-18)17(11)14/h2-10,20-21H,1H3
Clave InChI
QQZXWPROUOGDQT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2896
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)