Merck
KEY423214583
Key Organics / BIONET
methyl 6-oxo-1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
311.26
Número MDL:
mp
103 - 105
Iupac Name
methyl 6-oxo-1-(4-(trifluoromethyl)benzyl)-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H12F3NO3/c1-22-14(21)11-4-7-13(20)19(9-11)8-10-2-5-12(6-3-10)15(16,17)18/h2-7,9H,8H2,1H3
Clave InChI
WQGGROBXGHKZSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6E-368S
Melting Point
103 - 105
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6E-368S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)