Merck
KEY415137549
Key Organics / BIONET
(9H-fluoren-9-yl)methyl N-[(2S)-4-(methylsulfanyl)-1-oxobutan-2-yl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
355.46
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
115
Iupac Name
(9H-fluoren-9-yl)methyl (S)-(4-(methylthio)-1-oxobutan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C20H21NO3S/c1-25-11-10-14(12-22)21-20(23)24-13-19-17-8-4-2-6-15(17)16-7-3-5-9-18(16)19/h2-9,12,14,19H,10-11,13H2,1H3,(H,21,23)/t14-/m0/s1
Clave InChI
XCABZTKGNAMBJK-AWEZNQCLSA-N
temp. de almacenamiento
Store under inert gas at -18C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AK-0701
Melting Point
115
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AK-0701
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)