Merck
KEY414334579
Key Organics / BIONET
3-bromothieno[3,2-b]thiophene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromothieno[3,2-b]thiophene
Inchi Code
1S/C6H3BrS2/c7-4-3-9-5-1-2-8-6(4)5/h1-3H
Clave InChI
YFWCQBIKGWTZQQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4700
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4700
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)