Merck
KEY407050968
Key Organics / BIONET
2-bromo-3-nonylthiophene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.28
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-nonylthiophene
Inchi Code
1S/C13H21BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-10-11-15-13(12)14/h10-11H,2-9H2,1H3
Clave InChI
RJVVYNBWIBWTKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2038
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2038
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)