Merck
KEY388711392
Key Organics / BIONET
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
161 - 163
Iupac Name
6-chloro-3,4-dihydro-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H8ClNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h2-3,5H,1,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
QKDOVTGWTBEYMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BH-0717
Melting Point
161 - 163
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BH-0717
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)