KEY375227024
Key Organics / BIONET
1-(5-iodo-6-methoxy-2-methylpyridin-3-yl)ethan-1-one
About This Item
mp
111 - 112
Iupac Name
1-(5-iodo-6-methoxy-2-methyl-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c1-5-7(6(2)12)4-8(10)9(11-5)13-3/h4H,1-3H3
Clave InChI
KWJJIIBZJWPHGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LG-0711
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)