Merck
KEY366276637
Key Organics / BIONET
2,2,2-trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.51
Número MDL:
mp
269 - 279
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H5Cl3N2O/c10-9(11,12)7(15)6-4-14-8-5(6)2-1-3-13-8/h1-4H,(H,13,14)
Clave InChI
PUVWKOWEOBZQCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CG-0229
Melting Point
269 - 279
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CG-0229
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)