KEY343107509
Key Organics / BIONET
3-hydroxy-2,3-dihydro-1??-benzothiophene-1,1-dione
About This Item
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-ol 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C8H8O3S/c9-7-5-12(10,11)8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,7,9H,5H2
InChI key
RVSZMOUZQCRNKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid,Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NF-0702
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NF-0702
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)