Merck
KEY320856998
Key Organics / BIONET
N-phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.21
Número MDL:
mp
135 - 137
Iupac Name
N-phenyl-2-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H9F3N2/c13-12(14,15)11-8-10(6-7-16-11)17-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,16,17)
Clave InChI
WXXPKLLGBFYALB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BF-0206
Melting Point
135 - 137
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BF-0206
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)