Merck
KEY298198516
Key Organics / BIONET
methyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-cyanoacetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
206 - 208
Iupac Name
methyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](cyano)acetate
Inchi Code
1S/C10H6ClF3N2O2/c1-18-9(17)6(3-15)8-7(11)2-5(4-16-8)10(12,13)14/h2,4,6H,1H3
Clave InChI
CKQGKSYLJHXZRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FE-0716
Melting Point
206 - 208
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FE-0716
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)