KEY298198407
Key Organics / BIONET
tert-butyl 5-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 5-amino-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-8-7-11-10(9-16)5-4-6-12(11)15/h4-6H,7-9,15H2,1-3H3
InChI key
SISNTWMRMJDEFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4025
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4025
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)